Learn More
Köttermann Armario mural para bases y ácidos
Fabricado en polipropileno duradero, este armario mural para bases y ácidos está diseñado para soportar las condiciones agresivas producidas por los vapores ácidos corrosivos.Las bandejas de extracción herméticas a líquidos ofrecen un acceso sencillo a la vez que minimizan los riesgos para la salud y la seguridad.
2973.30€ - 4255.90€
Especificaciones
Color | Blanco |
---|---|
Dimensiones (Pr x An x Al) | 515 x 600 x 1900 mm |
Material | Polipropileno |
Modelo de puerta | Con bisagras, Cajón |
Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento de ácido y base |
Código de producto | Marca | Configuración | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Configuración | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17312159
|
Köttermann
377-0003 |
2 puertas con bisagras a la izquierda, 4 cajones | Ventilador |
4255.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
17322159
|
Köttermann
377-0004 |
2 puertas con bisagras a la derecha, 4 cajones | Ventilador |
4255.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
17302159
|
Köttermann
377-0002 |
2 puertas con bisagras a la derecha, 4 cajones | Sin ventilador de ventilación |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
17392149
|
Köttermann
377-0001 |
2 puertas con bisagras a la izquierda, 4 cajones | Sin ventilador de ventilación |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Almacenamiento seguro de sustancias peligrosas corrosivas no inflamables, con ácidos y bases separados
- Estructuras de armario y bandejas de extracción fabricadas con polipropileno resistente
- Cajones herméticos a líquidos sobre tiras de PTFE de baja fricción con tope de extracción
- Eliminación de vapores agresivos mediante ventilación opcional con ventilador externo
- Cierres y bisagras resistentes a la corrosión
- Ideales para su instalación en campanas de vapor de altas prestaciones
Especificaciones
Blanco | |
Polipropileno | |
Almacenamiento de ácido y base |
515 x 600 x 1900 mm | |
Con bisagras, Cajón |