Learn More
Talc, Pure, Fine Powder, Fisher Chemical
Marca:  Fisher Chemical T/0050/62
Detalles adicionales : CAS : 14807-96-6 Peso : 2.50000kg
Cantidad. 2.5kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10437270
  • 59.55€ / 2.50 Kg
En stock 5
Añadir a la cesta
Especificación
14807-96-6
379.259
FPAFDBFIGPHWGO-UHFFFAOYSA-N
16211421
O.O=[Mg].O=[Mg].O=[Mg].O=[Si]=O.O=[Si]=O.O=[Si]=O.O=[Si]=O
H2Mg3O12Si4
792903
magnesium silicate, hydrous, talc powder, talc, cp, talc,-350 mesh, talc, powder, 10 mum, 3mgo.4o2si.h2o, talc, vetec tm reagent grade, talc, tested according to ph.eur., magnesium silicate monohydrate talc, tris @magnesium oxide tetrakis silica hydrate
dioxosilane;oxomagnesium;hydrate
Especificación
14807-96-6
792903
FPAFDBFIGPHWGO-UHFFFAOYSA-N
dioxosilane;oxomagnesium;hydrate
16211421
Powder Solid
White
2.5kg
H2Mg3O12Si4
magnesium silicate, hydrous, talc powder, talc, cp, talc,-350 mesh, talc, powder, 10 mum, 3mgo.4o2si.h2o, talc, vetec tm reagent grade, talc, tested according to ph.eur., magnesium silicate monohydrate talc, tris @magnesium oxide tetrakis silica hydrate
O.O=[Mg].O=[Mg].O=[Mg].O=[Si]=O.O=[Si]=O.O=[Si]=O.O=[Si]=O
379.259
379.28g/mol
Plastic powder jar
800°C
Videos
SDS Documentación