Learn More
R&D Systems™ T3
Product Code. 18726236
Change view
Click to view available options
Quantity:
50 mg
Unit Size:
50mg
Product Code. Quantity Unit Size
18726236 50 mg 50mg
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 18726236 Supplier R&D Systems™ Supplier No. 6666/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93.81€
    81.90€ / 50 miligramos
    Ahorro 11.91€
    12% Descuento
 Restricted Item
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A Tocris product, part of R&D Systems. Thyroid hormone; also promotes differentiation of oligodendroglial precursor cells
T3 is a thyroid hormone. Promotes differentiation of oligodendroglial precursor cells in neonatal rats and promotes maturation of hiPSC-derived cardiomyocytes. Also specifies cone cell subtype in retinal cell differentiation protocols. T3 is used in protocols to generate cortical spheroids from hPSCs.
For more information about how T3 may be used, see our protocol:
Generation of β cells from hPSCs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemical Name or Material O-(4-Hydroxy-3-iodophenyl-3,5-diiodo-L-tyrosine
CAS 6893-02-3
Quantity 50 mg
Product Line Tocris
Target Compounds for Stem Cell Differentiation
Molecular Formula C15H12I3NO4
Formula Weight 650.97
Purity 98%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.