Learn More
Uvex™ T-Shirt 7434-Chili
The uvex suXXeed collection gets everything spot on: well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove. Can be worn in industrial and metal processing settings as well as for leisure
Marca:  Uvex™ 8931509
Detalles adicionales : Peso : 0.18100kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17206591
  • 25.15€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 24-10-2022
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Material: 60 % lyocell (TENCEL™), 40 % poliéster, aprox. 180 g/m²
  • Camiseta fabricada con un tejido de punto muy funcional y ligero con un diseño atemporal.
  • Corte deportivo, cuello redondo con bordes en contraste, tejido muy elástico y ligero para una excelente comodidad de uso, de fácil cuidado
  • La fibra TENCEL™ reduce el crecimiento de microorganismos y el desarrollo de olores de forma natural
  • Oeko-Tex Standard 100
  • Tamaños: XS - 3XL
  • Instrucciones de cuidado: Lavado delicado a 60 °C, no usar cloro, secadora: 1 punto, planchado: 1 punto, no apto para limpieza en seco
Especificaciones
Especificaciones
Pequeño
Naranja
160 g/m²
Para hombre