Learn More
Vitlab™ T-shape Tube Connectors
Split or combine liquid lines. Vitlab™ T-shape Tube Connectors are perfect for splitting or combining of liquid lines in a tubing system.
Marca:  Vitlab™ 80521
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15292769
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Inner diameter 10.11mm
  • Outlet opening 8.2mm
Especificaciones
Especificaciones
14.15 mm
Polypropylene
12.1 mm