Learn More
Agilent BioTek Cubo vacío Synergy LC
Tienda Agilent BioTek Productos
Click to view available options
:
cubo vacío
Descripción
- Cubo vacío
- Se utiliza para cubos personalizados con filtros EX/EM y dicroicos
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Synergy LX |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA, ELISA de fluorescencia, cuantificación de proteínas y cuantificación de ácidos nucleicos |