missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Synaptogyrin 1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | Synaptogyrin 1 |
---|---|
Concentración | 0.25 mg/mL |
Aplicaciones | Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16826823
|
Proteintech
10432-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16816823
|
Proteintech
10432-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Synaptogyrins comprise a family of tyrosine-phosphorylated proteins with two neuronal (synaptogyrins 1 and 3) isoforms. Previous studies have indicated that synaptogyrins are involved in the regulation of neurotransmitter release. Synaptogyrin 1 is an integral membrane protein ubiquitously expressed in the nervous system. Synaptogyrin has four transmembrane domains and an extended cytoplasmic tail but it is not glycosylated. Synaptogyrin 1 is a tyrosine-phosphorylated by c-src and possibly other tyrosine kinases. The function of Synaptogyrin 1 is not well understood, but it may be a useful marker for nerve terminals and diagnosing neuroendocrine tumors.Especificaciones
Synaptogyrin 1 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
O43759, O55100, Q62876 | |
20972, 29205, 9145 | |
Synaptogyrin 1 Fusion Protein Ag0685 | |
Primary | |
-20°C | |
SYNGR1 |
0.25 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
synaptogyrin 1, SYNGR1 | |
SYNGR1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |