Learn More
sim-Diformilhidracina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10233950
119.33 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
628-36-4
C2H4N2O2
88.07
MFCD00003275
POVXOWVFLAAVBH-UHFFFAOYSA-N
1,2-diformylhydrazine, n'-formylformohydrazide, diformylhydrazine, 1,2-hydrazinedicarboxaldehyde, bicarbamaldehyde, diformohydrazide, s-diformohydrazide, s-diformylhydrazine, n,n'-diformylhydrazine, n'-formylformic hydrazide
12342
O=CNNC=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
628-36-4
C2H4N2O2
88.07
MFCD00003275
POVXOWVFLAAVBH-UHFFFAOYSA-N
1,2-diformylhydrazine, n'-formylformohydrazide, diformylhydrazine, 1,2-hydrazinedicarboxaldehyde, bicarbamaldehyde, diformohydrazide, s-diformohydrazide, s-diformylhydrazine, n,n'-diformylhydrazine, n'-formylformic hydrazide
12342
O=CNNC=O
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material sym-Diformylhydrazine
Nombre de nota 97%
Punto de fusión 155°C to 160°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HCONHNHCHO
Cantidad 25 g
Beilstein 02, 93
Nombre IUPAC N-formamidoformamida
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.06
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino fino