Learn More
Notrax Swisslon XT™ Premium Quality Barrier Matting, Charcoal
Notrax Swisslon XT™ Premium quality barrier matting designed to remove walked-in moisture and finer dirt particles in large indoor entrance areas, including wall-to-wall applications.
55.95€ - 327.00€
Especificaciones
Color | Carbón |
---|---|
Material | Poliamida 6,0 fibras |
Tipo | Alfombrillas industriales y comerciales |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17742028
|
Notrax
380S0023CH |
90 cm |
55.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17782028
|
Notrax
380S0034CH |
120 cm |
121.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17722038
|
Notrax
380S0035CH |
150 cm |
145.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17762038
|
Notrax
380S0046CH |
180 cm |
231.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17702048
|
Notrax
380S0048CH |
240 cm |
327.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Premium quality barrier matting designed to remove walked-in moisture and finer dirt particles in large indoor entrance areas, including wall-to-wall applications
- Our redesigned classic barrier mat, known for its softer yarns, has been enhanced with a mono-filament to offer additional scraping and provide excellent cleaning and absorbing
- The new tri-color grit pattern provides outstanding dirt-hiding characteristics
- Great ability to retain moisture (<58 liters per m²) and scrape debris from foot traffic while maintaining its great looking appearance for the longest time
- A dense heavyweight vinyl backing ensures longevity
Especificaciones
Carbón | |
Poliamida 6,0 fibras | |
Alfombrillas industriales y comerciales |