Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Rotores basculantes para centrífugas Sigma™ series 4 y 6
Utilice estos rotores con la carga máxima y a máxima velocidad durante un máximo de 50,000 ciclos con bajo mantenimiento. Los rotores basculantes Sigma™ para centrífugas Sigma™ series 4 y 6 son ideales para su uso en laboratorios médicos y de investigación.
Marca:  Sigma Laborzentrifugen™ 11650
Detalles adicionales : Peso : 5.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10008382
  • 1980.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 26-08-2022
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Rotores oscilantes para sedimentación con fuerzas centrífugas más pequeñas de hasta aprox. 6000 x g
  • Se puede obtener un mayor rendimiento porque es posible llenar por completo el tubo de ensayo de la centrífuga
  • La sedimentación se produce en medio del fondo del tubo de ensayo, que permite una separación sencilla de las fases
  • Sigma suministra rotores de ángulo fijo, oscilantes y de tambor para todo los modelos de centrífugas Sigma
  • Los rotores Sigma están fabricados con precisión para materiales modernos y certificados de alto rendimiento con números de lote rastreables
  • Gracias a los muchos años de experiencia y al estrecho contacto con nuestros clientes, podemos ofrecer una amplia selección de rotores
  • Los rotores Sigma se caracterizan por ofrecer capacidad extra o mayor velocidad máxima
  • Los rotores pueden funcionar de forma continua a la máxima velocidad y +4°C en casi todas las centrífugas Sigma
Especificaciones
Especificaciones
Acero inoxidable
4 Cubos
Sigma 4-16, 4-16K, 4-16KH, Alta capacidad 4-5L, 6-16, 6-16K, 6-16H, 6-16KH
Rotor basculante
4200/4700 rpm
4
Certificados
Ver productos accesorios