Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Rotor basculante para centrífugas Sigma™ Serie 2
Utilice estos rotores con la carga máxima y a máxima velocidad durante un máximo de 50,000 ciclos con bajo mantenimiento. Los rotores basculantes Sigma™ para centrífugas Sigma™ serie 2 son ideales para su uso en laboratorios médicos y de investigación.
Marca:  Sigma Laborzentrifugen™ 11030
Detalles adicionales : Peso : 5.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10036111
  • 666.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 10-11-2022
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Rotores oscilantes para sedimentación con fuerzas centrífugas más pequeñas de hasta aprox. 6000 x g
  • Se puede obtener un mayor rendimiento porque es posible llenar por completo el tubo de ensayo de la centrífuga
  • La sedimentación se produce en medio del fondo del tubo de ensayo, que permite una separación sencilla de las fases
  • Sigma suministra rotores de ángulo fijo, oscilantes y de tambor para todo los modelos de centrífugas Sigma
  • Los rotores Sigma están fabricados con precisión para materiales modernos y certificados de alto rendimiento con números de lote rastreables
  • Gracias a los muchos años de experiencia y al estrecho contacto con nuestros clientes, podemos ofrecer una amplia selección de rotores
  • Los rotores Sigma se caracterizan por ofrecer capacidad extra o mayor velocidad máxima
  • Los rotores pueden funcionar de forma continua a la máxima velocidad y +4°C en casi todas las centrífugas Sigma
Especificaciones
Especificaciones
Rotor basculante
4.000 rpm
4
120 mL
Sigma 2-6, 2-6E, cestillos: 13031, 13033, 13034, 13035, 13037
Certificados
Ver productos accesorios