Learn More
Eppendorf™ Swing Bucket Rotors
Perfect for phase-separation applications such as phenol-chloroform extraction
1330.00€
Especificaciones
Tipo | Rotor con cestillo basculante |
---|---|
Capacidad | 24 x 1,5/2 ml |
RCF máx. | 16.049 x g |
Vel. máx | 12.700 rpm |
Código de producto | Marca | Capacidad | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
13413406
|
Eppendorf™
5409715003 |
24 x 1,5/2 ml | Tapa de rotor QuickLock, protección contra el viento |
1330.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
- Designed for use with Eppendorf Centrifuges
Especificaciones
Rotor con cestillo basculante | |
24 x 1,5/2 ml | |
16.049 x g | |
12.700 rpm |