Learn More
Juntas para conexiones de repuesto SVL™ Torion
Para su uso con cuerpos de vidrio Torion y anillo de sellado de caucho/PTFE
Marca: SVL 720-06
1605.50 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.21000kg
Descripción
- Polipropileno relleno de vidrio para su uso a temperaturas de hasta 180 °C
- PTFE para su uso a temperaturas de hasta 250 °C
Especificaciones
10/Paq. | |
Repuestos de Torion | |
Abrazadera de PTFE | |
14,7mm (calibre) |