Learn More
SVL™ Llaves de pasos en ángulo recto Torion
Fabricados con vidrio de borosilicato
Marca: SVL™ 722-41
1026.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.04000kg
Descripción
- La llave de PTFE se atornilla en el conector Torion roscado, para abrir y cerrar la llave de paso
- No requiere lubricación: sin atascos ni contaminación
- Capacidad de vacío de hasta 10-2 Torr
- Los brazos laterales tienen una longitud de 70 mm
Especificaciones
Ángulo recto | |
5,7 mm, brazo lateral: 3 mm | |
Vidrio de borosilicato | |
8 mm |