Learn More
Adaptador de junta de tornillo/toma SVL™
Facilita la conexión entre el instrumental de vidrio SVL™ y Quickfit™.
Marca:  SVL 670-03
Detalles adicionales : Peso : 0.06000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15557740
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
  • Features an SVL™ screwthread and Quickfit™ ground glass socket
  • Thread accepts SVL™ screw caps and couplings. Socket fits Quickfit™ cones
  • Manufactured from temperature and chemical resistant borosilicate glass
Especificaciones
Especificaciones
SVL™ and Quickfit™ Glassware
Borosilicate Glass
Socket/screw thread ground joint adapter
22