Learn More
Rodamientos de agitación SVL™ para ejes de agitador SVL™
Diseñados para ser compatibles con ejes de agitador SVL™ con superficies de vidrio esmerilado.
415.00€ - 1405.00€
Código de producto | Marca | Junta cónica estándar | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Junta cónica estándar | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11937298
|
SVL
588-09 |
29/32 |
415.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15537730
|
SVL
588-07 |
19/26 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15527730
|
SVL
588-03 |
30 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15557730
|
SVL
588-12 |
45/40 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Vidrio borosilicatado completo con racores
- Pasamuros de polímero a base de PTFE, autolubricantes y resistentes a la corrosión
- Dos tipos disponibles:Con rosca SVL™ para permitir la conexión a matraces SVL™ y con cono de vidrio esmerilado Quickfit™ para permitir la conexión a matraces Quickfit™