Learn More
Rodamientos de agitación SVL™ para ejes de agitador SVL™
Diseñados para ser compatibles con ejes de agitador SVL™ con superficies de vidrio esmerilado.
Marca: SVL 588-12
Detalles adicionales : Peso : 0.09000kg
Descripción
- Vidrio borosilicatado completo con racores
- Pasamuros de polímero a base de PTFE, autolubricantes y resistentes a la corrosión
- Dos tipos disponibles:Con rosca SVL™ para permitir la conexión a matraces SVL™ y con cono de vidrio esmerilado Quickfit™ para permitir la conexión a matraces Quickfit™
Especificaciones
Eje de agitador SVL™ | |
Cono de vidrio esmerilado Quickfit™ para permitir la conexión al matraz Quickfit™ | |
45/40 | |
Polímero a base de PTFE |