missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SUZ12 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Proteintech 20366-1-AP-20UL

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16819904

  • 140.00€ / 20 microlitros
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

This zinc finger gene has been identified at the breakpoints of a recurrent chromosomal translocation reported in endometrial stromal sarcoma. Recombination of these breakpoints results in the fusion of this gene and JAZF1. The protein encoded by this gene contains a zinc finger domain in the C terminus of the coding region.
Especificaciones

Especificaciones

SUZ12
Polyclonal
Unconjugated
SUZ12
ChET 9 protein, CHET9, JJAZ1, Joined to JAZF1 protein, KIAA0160, Polycomb protein SUZ12, SUZ12
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
23512, 52615, 688041
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation
0.26 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q15022, Q80U70
Suz12
Peptide
20 μL
Primary
Mouse, Human, Rat
Antibody
IgG
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales