Learn More
BICASA Suspended Undercounter Cabinet with Drawers for Kompatto Workstation
Product Code. 30057564 Shop All BICASA Products
Change view
Click to view available options
Frame Color:
Anthracite
Blue
Red
Unit Size:
Each
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Frame Color Unit Size
30057564 Blue Each
30057546 Anthracite Each
30057560 Red Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30057564 Supplier BICASA Supplier No. KDRAWB
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Suspended Undercounter cabinet with 3 soft-close drawers with central lock for Kompatto workstation. Made in Fire-retardant particleboard.
  • For Kompatto Series Workstation
  • Suspended under the countertop
  • Drawers: EN 14749 certified sliding guide - Soft-Close damping system - Single loading capacity of Kg 40,0
  • Central locking system as standard
  • Body width mm 500 + mm 20 of ergonomic anodized and painted aluminum handle
  • Fire-retardant particleboard body
  • Light Gray color (2 decorative) - mm 19 thickness
  • Frontal drawer panels and doors with ABS rounded rim
Spezifikation
Product Type Suspended Undercounter Cabinet
Color Light Gray
Frame Color Blue
Material Particleboard
Includes 3 Soft-close Drawers with Central Lock
For Use With (Equipment) Kompatto Series Workstation
Dimensions (L x W x H) 600 x (500 + 20) x 530 mm
Width (English) 19.7 in.
Width (Metric) 500 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.