Learn More
Terumo™ Terumo X100 Aguja de seguridad SurGuard™ 2 25Gx5/8 in.-0.50x16 mm Naranja
Designed with safety in mind, these hypodermic needles include a simple locking mechanism to reduce needle stick injuries. Terumo™ SurGuard2™ Hypodermic Safety Needles can be easily activated using only one hand.
18.50€ - 62.50€
Especificaciones
Incluye Bloqueo de seguridad
Tipo de producto Aguja hipodérmica
Cantidad 800/paq.
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Calibre de aguja Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Calibre de aguja Precio Cantidad y disponibilidad  
11700805
Ver documentos Detalles de la promoción
Terumo™
8SG22613MP
26 G Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12661146
Ver documentos Detalles de la promoción
Terumo™
8SG22516MP
25 G Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • Simple locking mechanism for safety
  • Safety lock can be activated using only one hand
  • Standard hub equally fits to all luer lock and luer slip syringes
Especificaciones
Especificaciones
Bloqueo de seguridad
Aguja hipodérmica
800/paq.