Learn More
Invitrogen™ SureCast™ Multi-Use Tool, 15-well
Estos componentes del sistema de fundido manual SureCast se pueden utilizar para crear geles de poliacrilamida con reactivos de fundido manual SureCast, así como cualquier otro reactivo de fundido de gel de poliacrilamida popular.
Marca:  Invitrogen™ HC1015
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
Código de producto. 15545795
  • 25.97€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Prepare geles de poliacrilamida de forma fácil y segura.
  • Para su uso con el sistema de gel vertical SureCast
  • Los geles SureCast se han diseñado para su uso en la cubeta de minigel.
Recommended Storage
Room Temperature
Servicio Técnico
Hasta 12 meses
Especificaciones
Especificaciones
Sistema de gel vertical SureCast
SureCast™
Temperatura ambiente
Mini
Herramienta multiusos de 15 pocillos
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.