missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Portaobjetos SuperFrost™, esmerilado 45°

La pestaña impresa Thermo Scientific™ SuperFrost es impermeable a prácticamente todos los productos químicos y reactivos comunes del laboratorio. La amplia gama de colores (7 colores estándar) permite etiquetar y archivar varias muestras de examen de manera sencilla y clara.

3.75€ - 74.10€

Especificaciones

Dimensiones, (L x An) 76 × 26 mm
Grosor (métrico) 1 mm
Bordes Esmerilado de 45°
Superficie de escritura
Ver más especificaciones

Productos 8
Código de producto Marca Color Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Color Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10036221 Ver documentos Thermo Scientific™
ABAA000085##32E00MNZ50MH#
Naranja 50/caja, 1,000 en embalaje exterior Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10170301 Ver documentos Thermo Scientific™
ABAA000081##32E00MNZ10MH#
Blue 50/caja, 5,000 en embalaje exterior Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10281711 Ver documentos Thermo Scientific™
ABAA000082##32E00MNZ10MH#
Pink 50/caja, 5,000 en embalaje exterior Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10567921 Ver documentos Thermo Scientific™
ABAA000083##32E00MNZ10MH#
Yellow 50/caja, 5,000 en embalaje exterior Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10180491 Ver documentos Thermo Scientific™
ABAA000084##32E00MNZ10MH#
Verde 50/caja, 5,000 en embalaje exterior Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12114692 Ver documentos Thermo Scientific™
ABAA000080##32E00FST20PH#
Blanca 50/caja, 5,000 en embalaje exterior Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15233069 Ver documentos Thermo Scientific™
ABAA000085##32E00MNZ10MH#
Naranja 50/caja, 5,000 en embalaje exterior Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12677116 Ver documentos Thermo Scientific™
ABAA000086##32E00MNZ10MH#
Purple 50/caja, 5,000 en embalaje exterior Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción

Descripción

  • Ya no es necesario el laborioso etiquetado con etiquetas de papel
  • El área de escritura es resistente a todos los disolventes comunes
  • Los portaobjetos Superfrost se pueden ordenar por color, por ejemplo, por paciente, urgencia, tinción o método de examen
  • Reconocimiento sencillo de características específicas, como año de examen o departamento, uso, etc.
Especificaciones

Especificaciones

76 × 26 mm
1 mm
Esmerilado de 45°