missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Portaobjetos SuperFrost™, esmerilado 45°

La pestaña impresa Thermo Scientific™ SuperFrost es impermeable a prácticamente todos los productos químicos y reactivos comunes del laboratorio. La amplia gama de colores (7 colores estándar) permite etiquetar y archivar varias muestras de examen de manera sencilla y clara.

Marca:  Thermo Scientific™ ABAA000086##32E00MNZ10MH#

Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 12677116

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Descripción

Descripción

  • Time-consuming labeling with paper labels is no longer required
  • The writing area is resistant to all common solvents
  • SuperFrost slides may be sorted by color e.g. by patient, urgency, stain or examination method
  • Simple recognition of specified characteristics such as year of examination or department, use etc.
Especificaciones

Especificaciones

76mm
1 mm
ISO8037/I
Esmerilado de 45°
26mm
Purple
Sin revestimiento
50/caja, 5,000 en embalaje exterior
76 × 26 mm
Videos
Documentos