Learn More
Thermo Scientific™ Portaobjetos SuperFrost™, cortado
La pestaña impresa Thermo Scientific™ SuperFrost es impermeable a prácticamente todos los productos químicos y reactivos comunes del laboratorio. La amplia gama de colores (7 colores estándar) permite etiquetar y archivar varias muestras de examen de manera sencilla y clara.
7.80€ - 782.00€
Especificaciones
Grosor (métrico) | 1 mm |
---|---|
Longitud (métrico) | 76 mm |
Anchura (métrico) | 26 mm |
Certificaciones/conformidad | ISO8037/I |
Recubrimiento | Sin revestimiento |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10457673
|
Thermo Scientific™
AAAA000086##32E00MNZ10MH# |
Purple |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10748721
|
Thermo Scientific™
AAAA000082##32E00MNZ10MH# |
Pink |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Ya no es necesario el laborioso etiquetado con etiquetas de papel
- El área de escritura es resistente a todos los disolventes comunes
- Los portaobjetos Superfrost se pueden ordenar por color, por ejemplo, por paciente, urgencia, tinción o método de examen
- Reconocimiento sencillo de características específicas, como año de examen o departamento, uso, etc.
Especificaciones
1 mm | |
26 mm | |
Sin revestimiento | |
Sí |
76 mm | |
ISO8037/I | |
50/caja, 5,000 en embalaje exterior |