Learn More
Cytiva Columna preempaquetada de aumento Superdex 75, 5/150 GL
Utilice esta columna para comprobar rápidamente la pureza y el cribado de proteínas con pesos moleculares entre 3000 y 70 000 Mr, como proteínas etiquetadas recombinantes. Las columnas preempaquetadas de aumento Cytiva Superdex 75 son ideales cuando hay un límite de tiempo y es importante consumir poco tampón y muestra.
Marca:  Cytiva 29148722
2644.69 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21653" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : CAS : 64-17-5 Peso : 0.21000kg
Código de producto. 15589244
  • 2784.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 18-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Hasta un 50 % más de resolución en comparación con su antecesor Superdex 75, para mejorar la pureza y los resultados de análisis
  • Tiempo de ejecución reducido a un tercio en comparación con su antecesor Superdex 75, con resolución mantenida para resultados más rápidos
  • Uso versátil uso en aplicaciones analíticas y preparativas, especialmente con proteínas marcadas como recombinantes
  • La tolerancia a procedimientos repetidos de limpieza agresiva a un pH alto garantiza una larga vida útil de la columna y minimiza la contaminación cruzada
  • Mayor uniformidad entre lotes en comparación con su antecesor Superdex 75
Especificaciones
Especificaciones
Cromatografía de exclusión por tamaño (SEC) a microescala (volumen de la muestra de 4 a 50 μl)
∼3 ml
De 4 °C a 30 °C
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3