Learn More
Labcon Tubos de microcentrífuga SuperClear™
Con graduaciones laterales y superficie de escritura mate
Marca: Labcon 3012-878-000-9
Detalles adicionales : Peso : 0.17200kg
Descripción
- Tubos de microcentrífugas
- Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Alta centrifugación
- Congelable a -80 °C
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
RCF 20.000 | |
0,1 mL | |
Esterilizable en autoclave | |
Verde | |
Centrifugación | |
De -80 °C a 121 °C | |
No estéril | |
Cónicos |
Tapón a presión | |
Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD | |
1,5 mL | |
Resina de polipropileno USP clase VI | |
500 | |
Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena) | |
Sí |