Learn More
Metro™ Super Erecta™ Solid Shelving Accessory, Shelf Divider
Keeps shelves orderly
92.75€ - 112.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Estante ventilado Metro™ Super Erecta™ |
---|---|
Altura (imperial) | 8 pulg |
Altura (métrico) | 20,3 cm |
Material | Acero inoxidable |
Código de producto | Marca | Anchura (imperial) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Anchura (imperial) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15996901
|
Metro™
DD24FS |
24 pulg | 61 cm |
112.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15976901
|
Metro™
DD18FS |
14 pulg | 45,5 cm |
92.75€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Stainless steel
- 8 in. high
- Attach with spring clips (included)
Especificaciones
Estante ventilado Metro™ Super Erecta™ | |
8 pulg | |
20,3 cm | |
Acero inoxidable |