Learn More
Metro™ Super Erecta™ Chrome Wire Shelf, Brite Finish
Design your storage to suit your lab's needs. Metro Super Erecta Chrome Wire Shelf in Brite finish is easily adjustable, offering multiple storage configurations when used with Metro Super Erecta shelving systems.
Marca: Metro™ 2430BR
Detalles adicionales : Peso : 3.63200kg
Includes: Clips y cuñas de plástico.
Descripción
- El diseño ventilado minimiza la acumulación de polvo, permite la circulación libre del aire y una mayor visibilidad de los elementos almacenados
- Acabado cromado económico para entornos secos y con poca humedad
- El acabado lacado proporciona el aspecto del cromo
Especificaciones
30 x 24 in. (76 x 61 cm) | |
24 pulg | |
363 kg | |
Sistema de estanterías Metro™ Super Erecta™ | |
Brite | |
Chrome |
Clips y cuñas de plástico | |
30 pulg | |
61 cm | |
76 cm | |
800 lb |