Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios y placas base para filtros de cartucho de gas Super Clean™
Seleccione entre una amplia gama de placas base/colectores de calidad para sus filtros de cartuchos Thermo Scientific™ Super Clean™.
33.70€ - 1344.35€
Código de producto | Marca | Tipo | Para utilizar con (equipo) | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Para utilizar con (equipo) | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10544305
|
Thermo Scientific™
60180-815 |
Base doble | Dos filtros Combi | Para gas: Aire y gas combustible |
715.26€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10631016
|
Thermo Scientific™
60180-817 |
Base triple | Dos filtros Combi y triple | Para gas: Gas portador, auxiliar y combustible |
1034.28€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10096114
|
Thermo Scientific™
60180-818 |
Base de cuatro puestos | Humedad, oxígeno, dos hidrocarburos | Para gas: Gas portador, auxiliar y combustible de alta capacidad |
1344.35€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10209414
|
Thermo Scientific™
60180-816 |
Base de caudal alto y dos posiciones | N2 en LC-MS, H2O en generadores H2/aire | Para gas: Gas portador, auxiliar y combustible |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
N/A | |||
11507781
|
Thermo Scientific™
60180-837 |
Juntas tóricas para placas base | Placa base de filtro de cartucho Super Clean | Accesorio |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
N/A | |||
10280095
|
Thermo Scientific™
60180-838 |
Tapón de lavado | Placa base de filtro de cartucho Super Clean | N/D |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
N/A | |||
Descripción
Utilice placas base/colectores de calidad para los filtros de cartuchos Thermo Scientific™ Super Clean™. La variedad de opciones de placa base permite poder configurar según sus necesidades individuales. Las válvulas de aguja garantizan que la tubería de gas no esté contaminada durante el cambio de cartucho. Las placas base tienen un procedimiento de instalación único. No se incluyen filtros de cartucho Super Clean.
Información del producto adicional- Uso con filtros de cartucho Super Clean
- Filtros no incluidos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.