Learn More
Thermo Scientific™ Accesorios y placas base para filtros de cartucho de gas Super Clean™
Utilice placas base/colectores de calidad para los filtros de cartuchos Thermo Scientific™ Super Clean™. La variedad de opciones de placa base permite poder configurar según sus necesidades individuales. Las válvulas de aguja garantizan que la tubería de gas no esté contaminada durante el cambio de cartucho. Las placas base tienen un procedimiento de instalación único. No se incluyen filtros de cartucho Super Clean.
Marca: Thermo Scientific™ 60180-814
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
Utilice placas base/colectores de calidad para los filtros de cartuchos Thermo Scientific™ Super Clean™. La variedad de opciones de placa base permite poder configurar según sus necesidades individuales. Las válvulas de aguja garantizan que la tubería de gas no esté contaminada durante el cambio de cartucho. Las placas base tienen un procedimiento de instalación único. No se incluyen filtros de cartucho Super Clean.
Información del producto adicional- Uso con filtros de cartucho Super Clean
- Filtros no incluidos
Especificaciones
Filtro triple | |
Para gas: Solo gas portador | |
Base única |