Learn More
Metro™ Super Adjustable™ Super Erecta™ Wire Shelf - Stainless Steel Finish
Design your storage to suit your lab's needs. Metro Super Adjustable Super Erecta™ Wire Shelf in stainless steel has a unique open-wire design permitting free circulation of air and minimizes dust accumulation.
240.72€ - 730.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Metro™ Super Erecta™ adjustable shelving system |
---|---|
Incluye | Four non conductive sleeve/wedges |
Material | Stainless Steel |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15906811
|
Metro™
A1824NS |
24 x 18 in. (61 x 45,7 cm) |
321.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15936811
|
Metro™
A1830NS |
30 x 18 in. (76 x 45,7 cm) |
325.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15986811
|
Metro™
A1842NS |
42 x 18 in. (106,6 x 45,7 cm) |
384.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15956811
|
Metro™
A1836NS |
36 x 18 in. (91,4 x 45,7 cm) |
325.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15906821
|
Metro™
A1848NS |
48 x 18 in. (121,9 x 45,7 cm) |
384.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15966821
|
Metro™
A1860NS |
60 x 18 in. (152,4 x 45,7 cm) |
485.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15986841
|
Metro™
A2436NS |
36 x 24 in. (91,4 x 61 cm) |
401.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15916861
|
Metro™
A2472NS |
72 x 24 in. (182,9 x 61 cm) |
730.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15966851
|
Metro™
A2454NS |
54 x 24 in. (137 x 61 cm) |
590.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15936851
|
Metro™
A2448NS |
48 x 24 in. (121,9 x 61 cm) |
480.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15986851
|
Metro™
A2460NS |
60 x 24 in. (152,4 x 61 cm) |
590.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15936821
|
Metro™
A1854NS |
54 x 18 in. (137 x 45,7 cm) |
485.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15996821
|
Metro™
A1872NS |
72 x 18 in. (182,9 x 45,7 cm) |
580.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15916841
|
Metro™
A2172NS |
72 x 21 in. (182,9 x 53 cm) |
690.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15996791
|
Metro™
A1430NS |
30 x 14 in. (76,2 x 35,5 cm) |
274.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15976791
|
Metro™
A1424NS |
24 x 14 in. (61 x 35,5 cm) |
266.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15926801
|
Metro™
A1436NS |
36 x 14 in. (91,4 x 35,5 cm) |
274.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15916831
|
Metro™
A2124NS |
24 x 2 in. (61 x 53 cm) |
380.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15966801
|
Metro™
A1448NS |
48 x 14 in. (122 x 35,5 cm) |
331.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15946801
|
Metro™
A1442NS |
42 x 14 in. (106,6 x 35,5 cm) |
331.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15936831
|
Metro™
A2130NS |
30 x 2 in. (76,2 x 53 cm) |
384.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15976831
|
Metro™
A2154NS |
54 x 2 in. (137 x 53 cm) |
585.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15936841
|
Metro™
A2424NS |
24 x 24 in. (61 x 61 cm) |
394.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15916851
|
Metro™
A2442NS |
42 x 24 in. (106,6 x 61 cm) |
480.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15926861
|
Metro™
A3036NS |
36 x 30 in. (91.4 x 76.2 cm) |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15936861
|
Metro™
A3048NS |
48 x 30 in. (122 x 76.2 cm) |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15956861
|
Metro™
A3660NS |
60 x 36 in. (152.4 x 91.4 cm) |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15946861
|
Metro™
A3072NS |
72 x 30 in. (183 x 76.2 cm) |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15966861
|
Metro™
A3672NS |
72 x 36 in. (183 x 91.4 cm) |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Shelves adjust in 1 in. increments with patented shelf release corners
- Shelf releases and wedges offer improved rigidity
- Assembles quickly without tools
- Assembled units are nonconductive
- Maximum corrosion resistance
- Nonporous surface is easily cleaned
- Combine with Super Erecta Stationary or Mobile posts and accessories to create custom configurations for storage and transportation
- Patented corner release system allows for easy height adjustment
- Custom position your shelves for maximum storage density
Capacity:
- Shelves up to 48 in. wide; 800 lbs per shelf capacity (evenly distributed)
- Shelves wider than 48 in.; 600 lbs per shelf (evenly distributed)
Garantía
Un año
Especificaciones
Metro™ Super Erecta™ adjustable shelving system | |
Four non conductive sleeve/wedges | |
Stainless Steel |