Learn More
SULT1B1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno SULT1B1
Concentración 0.29 mg/mL
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16835524
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
16050-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
16825524
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
16050-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Sulfotransferase enzymes catalyze the sulfate conjugation of many hormones, neurotransmitters, drugs, and xenobiotic compounds. These cytosolic enzymes are different in their tissue distributions and substrate specificities. The gene structure is similar among family members. However, the total genomic length of this gene is greater than that of other SULT1 genes.
Especificaciones
Especificaciones
SULT1B1
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human
O43704
27284
SULT1B1 Fusion Protein Ag9009
Primary
-20°C
SULT1B1
0.29 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
ST1B1, ST1B2, Sulfotransferase 1B1, Sulfotransferase 1B2, SULT1B1, SULT1B2
SULT1B1
IgG
Antigen Affinity Chromatography