Learn More
SULT1A1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | SULT1A1 |
---|---|
Concentración | 0.2 mg/mL |
Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16827613
|
Proteintech
10911-2-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16817613
|
Proteintech
10911-2-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Sulfotransferase enzymes catalyze the sulfate conjugation of many hormones, neurotransmitters, drugs, and xenobiotic compounds. These cytosolic enzymes are different in their tissue distributions and substrate specificities. The gene structure (number and length of exons) is similar among family members. This gene encodes one of two phenol sulfotransferases with thermostable enzyme activity. Multiple alternatively spliced variants that encode two isoforms have been identified for this gene.Especificaciones
SULT1A1 | |
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
P17988, P50225, P52840 | |
20887, 6817, 83783 | |
SULT1A1 Fusion Protein Ag1344 | |
Primary | |
-20°C | |
SULT1A1 |
0.2 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
Aryl sulfotransferase 1, HAST1/HAST2, P PST, P PST 1, Phenol sulfotransferase 1, PST, ST1A1, ST1A3, STP, STP1, Sulfotransferase 1A1, SULT1A1, Ts PST, TSPST1 | |
SULT1A1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |