Learn More
Sulfuric Acid Solution 2M (4N), Pure, Bench Reagent, Fisher Chemical™
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2.5 L
10L.
Envase:
Bolsa en caja
Frasco de plástico de HDPE
Descripción
H2O4S, número de CAS 7664-93-9, acide sulfurique, ácido de batería, aceite de vitriolo marrón, ácido de electrolito, ácido de inmersión, ácido sulfúrico, ácido sulfúrico, ácido de matulación, sulfato de dihidrógeno, aceite de vitriol, 1 l, 120 °C, CHEBI:26836, incoloro, QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N, ácido sulfúrico, 64589, 98.072
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sulfuric Acid Solution |
pH | 1 |
Color | Incolora |
Punto de ebullición | 120 °C |
Envase | Frasco de plástico de HDPE |
Cantidad | 1 l |
Forma física | Líquido |