Learn More
Solución de ácido sulfúrico, 0,5 M (1 N), solución estándar NIST lista para su uso, para análisis volumétrico, cumple con las especificaciones analíticas de la farmacopea europea, británica y de EE. UU., Fisher Chemical
Catalog Number 10418030
Click to view available options
Cantidad:
2,5 l
10L
25L.
Envase:
Bolsa en caja
Frasco de plástico de HDPE
Recipiente de plástico
7664-93-9
H2O4S
98.07
MFCD00064589
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
1118
CHEBI:26836
ácido sulfúrico
OS(O)(=O)=O
7664-93-9
H2O4S
98.07
MFCD00064589
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
1118
CHEBI:26836
ácido sulfúrico
OS(O)(=O)=O
Solución de ácido sulfúrico, 0,5 M (1N), solución estándar NIST lista para su uso, para análisis volumétrico, cumple con las especificaciones analíticas de la farmacopea europea, británica y de EE. UU.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
pH 1,5
Color Incolora
Punto de ebullición de 100 °C
Envase Frasco de plástico de HDPE
Presión de vapor 1 mmHg a 20 °C
Cantidad 2,5 l
Forma física Líquido