missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sulfuric acid solution, 0.25M, Reag. Ph. Eur., Honeywell Fluka™

Catalog Number p-7072181
Click to view available options
Cantidad:
1 l
5 L
10 L
10L.
4 x 5 L
6 x 1 L
Envase:
Frasco de plástico
Plastic Bottle
RECIPIENTE VOLPAC™
VOLPAC™ CONTAINER
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
7664-93-9
H2O4S
98.07
MFCD00064589
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
1118
CHEBI:26836
ácido sulfúrico
OS(O)(=O)=O
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
7664-93-9
H2O4S
98.07
MFCD00064589
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
1118
CHEBI:26836
ácido sulfúrico
OS(O)(=O)=O

Volumetric, Reag. Ph. Eur., 0.25 M H2SO4 (0.5N)

Los productos de valoración de alta calidad de Honeywell cubren todo el flujo de trabajo de valoración e incluyen:´

  • Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
  • Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso

 

  • Reactivos para complexometría:
    • Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
    • Agentes de enmascaramiento
  • Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas

 


 

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Sulfuric acid solution
Concentración 0.25M
Envase Frasco de plástico
Cantidad 1 l
Fórmula lineal H2SO4
Número UN UN3264
Beilstein 2037554
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.08g/mol
Grado Ph reactivo farmacopea
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'