Learn More
Sulfuric Acid Solution, 0.05M, Honeywell Fluka™
Catalog Number p-7072059
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2 L
6 x 1 L
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
7664-93-9
H2O4S
98.07
MFCD00064589
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
1118
CHEBI:26836
sulfuric acid
OS(O)(=O)=O
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
7664-93-9
H2O4S
98.07
MFCD00064589
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
1118
CHEBI:26836
sulfuric acid
OS(O)(=O)=O
Volumetric, 0.05 M H2SO4 (0.1N)
Honeywell´s high-quality titration products cover the complete titration workflow and include:
  • Solutions for volumetric titration (acids, bases, or salts)
  • Buffers available as concentrates or ready-to-use
  • Reagents for complexometry:
    • Aminopolycarboxylic acids (EDTA/NTA analogs)
    • Masking agents
  • Indicators for volumetric and complexometric titrations
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Sulfuric Acid Solution
Concentración 0.05M
Densidad 1.005g/mL at 25°C
Cantidad 500 mL
Fórmula lineal H2SO4
Número UN 3264
Beilstein 2037554
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.08g/mol