Learn More
Ácido sulfúrico mín. 95 % d=1,83, SLR, extra puro, bajo contenido de nitrógeno, Fisher Chemical
22.48 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
2,5 l
Descripción
H2O4S, número de CAS-7664-93-9, ácido sulfúrico, ácido sulfúrico, ácido de batería, sulfato de dihidrógeno, ácido de matulación, ácido de electrolito, aceite de vitriolo marrón, aceite de vitriolo, ácido sulfúrico, ácido de inmersión, 2,5 l, 290 °C, CHEBI:26836, incoloro, 98,07 g/mol, QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N, ácido sulfúrico
Especificaciones
pH | 1 |
Color | Incolora |
Punto de fusión | 10 °C |
Punto de ebullición | 290 °C |
Envase | Frasco de plástico de HDPE |
Presión de vapor | 1 mmHg 146 |
Cantidad | 500 ml |
Viscosidad | 21 mPa a 25 °C |
Forma física | Líquido |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 98.07 g/mol |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Sulfuric acid
- Peligro
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.