Learn More
Ácido sulfúrico mín. 95 % d = 1,83, certificado AR, para análisis, Fisher Chemical
Catalog Number 10294300
31.28 EUR hasta el 2024-03-30
Use el código promocional "21663" para aplicar la oferta.
31.28 EUR hasta el 2024-03-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
54.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22914" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1L
1 l
2,5 l
25L.
Envase:
Frasco de plástico de HDPE
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Recipiente de plástico
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
7664-93-9
H2O4S
98.07
MFCD00064589
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
1118
CHEBI:26836
ácido sulfúrico
OS(O)(=O)=O
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
7664-93-9
H2O4S
98.07
MFCD00064589
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
1118
CHEBI:26836
ácido sulfúrico
OS(O)(=O)=O
H2O4S, número de CAS-7664-93-9, ácido de electrolito, ácido sulfúrico, ácido de batería, sulfato de dihidrógeno, ácido sulfúrico, aceite de vitriolo, ácido de matulación, aceite de vitriolo marrón, ácido de inmersión, 2,5 l, 290 °C, CHEBI:26836, incoloro, 98,07 g/mol, QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N, ácido sulfúrico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
pH 1
Color Incolora
Punto de fusión 10 °C
Punto de ebullición 290 °C
Envase Frasco de plástico de HDPE
Presión de vapor 1 mmHg 146
Cantidad 1 l
Viscosidad 21 mPa a 25 °C
Forma física Líquido
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.07g/mol