missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sulfuric Acid, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™

Catalog Number p-5383318
120.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.


Click to view available options
Cantidad:
500mL.
Envase:
Frasco de vidrio, envío único
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
7664-93-9
H2O4S
98.07
MFCD00064589
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
1118
CHEBI:26836
ácido sulfúrico
OS(O)(=O)=O
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
7664-93-9
H2O4S
98.07
MFCD00064589
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
1118
CHEBI:26836
ácido sulfúrico
OS(O)(=O)=O

High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use

Nombre del producto químico o material Sulfuric Acid
Envase Frasco de vidrio, envío único
Gravedad específica 1 l = 1,84kg
Cantidad 500mL.
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.08
Grado Reactivo ACS BAKER ANALYZED™
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'