Learn More
Sulfuric Acid 95-98% d=1.83, Primar Plus™, for Trace Metal Analysis, Fisher Chemical™
Catalog Number p-7073588
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
500mL.
1 L
2,5 l
Envase:
Frasco de plástico de HDPE
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
7664-93-9
H2O4S
98.07
MFCD00064589
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
1118
CHEBI:26836
ácido sulfúrico
OS(O)(=O)=O
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
7664-93-9
H2O4S
98.07
MFCD00064589
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
1118
CHEBI:26836
ácido sulfúrico
OS(O)(=O)=O
Ácido sulfúrico del 95 al 98 % d = 1,83, Primar Plus™, para análisis de trazas de metales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
pH 1
Color Incolora
Punto de fusión de 10 °C
Punto de ebullición de 290 °C
Envase Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Presión de vapor 1 mmHg 146
Cantidad 500mL.
Viscosidad 21 mPa a 25 °C
Forma física Líquido
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.07g/mol
compliance-icons
Product Identifier
  • Sulfuric acid
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Hazard Statement
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.