Learn More
Ácido sulfúrico, solución estandarizada de 0,5N, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4408600
19.86 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 L
20 L
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7664-93-9, 7732-18-5
H2O4S
98.07
MFCD00064589
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
1118
CHEBI:26836
ácido sulfúrico
OS(O)(=O)=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7664-93-9, 7732-18-5
H2O4S
98.07
MFCD00064589
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
1118
CHEBI:26836
ácido sulfúrico
OS(O)(=O)=O
Sulfuric acid, 0.5N standardized solution is used for volumetric analysis in laboratories.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Sulfuric acid
Cantidad 1 L
Color De incoloro a amarillo
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.08
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ácido sulfúrico:5%; agua:95%
Presión de vapor 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Solubilidad Miscible with water
Forma física Líquido