Learn More
Complejo trimetilformamida de trióxido de azufre, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3779574
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
3162-58-1
C3H9NO3S
139.17
MFCD00012421
DXASQZJWWGZNSF-UHFFFAOYSA-N
sulfur trioxide trimethylamine complex, sulfur trioxide trimethylamine, sulfur trioxide-trimethylamine complex, sulphur trioxide trimethylamine 1:1, sulfur trioxide-trimethylamine, trimethylamine sulfur trioxide, sulfur trioxide; trimethylamine, 1n1&1&&so3 complex, trimethylamine, compd. with sulfur trioxide 1:1, trimethylamine, compound with sulphur trioxide
222852
sulfonylideneoxidane; trimethylamine
CN(C)C.O=S(=O)=O
3162-58-1
C3H9NO3S
139.17
MFCD00012421
DXASQZJWWGZNSF-UHFFFAOYSA-N
sulfur trioxide trimethylamine complex, sulfur trioxide trimethylamine, sulfur trioxide-trimethylamine complex, sulphur trioxide trimethylamine 1:1, sulfur trioxide-trimethylamine, trimethylamine sulfur trioxide, sulfur trioxide; trimethylamine, 1n1&1&&so3 complex, trimethylamine, compd. with sulfur trioxide 1:1, trimethylamine, compound with sulphur trioxide
222852
sulfonylideneoxidane; trimethylamine
CN(C)C.O=S(=O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ácido de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Sulfur trioxide trimethylamine complex
Punto de fusión 232.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3N·SO3
Cantidad 25 g
Fieser 01,1128; 08,466
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hot water, ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.17
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sulfur trioxide trimethylamine complex
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.