Learn More
Azufre, técnico, flores, SLR, Fisher Chemical
Catalog Number 10647422
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
3 kg
7704-34-9
S
32.06
MFCD00085316
NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
polimérico, lac, ad usum externum, acmc-20a47y, rubbervulcanizationagentis ot
5362487
CHEBI:26833
azufre
[S]
7704-34-9
S
32.06
MFCD00085316
NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
polimérico, lac, ad usum externum, acmc-20a47y, rubbervulcanizationagentis ot
5362487
CHEBI:26833
azufre
[S]
Punto de ebullición 445 °C
Punto de fusión 113 °C
Color Amarillo
Forma física Sólido
Cantidad 1 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 32.06 g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sulfur flowers
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.