Learn More
Witeg™ Sulfonation Flasks
An excellent vessel for use in pharmaceutical applications.
Marca:  Witeg™ 0 850 031
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11807800
  • 101.00€ / cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Available in either 100 or 200 mL capacities
  • With 4 side necks
  • Center neck socket ST 29/32
  • Side necks socket ST 19/26
Especificaciones
Especificaciones
100 mL
Pharmaceutical
Sulfonation flask
Glass
4 side necks, 1 center
CN ST 29/32, SN ST 19/26