Learn More
Witeg™ Sulfonation Flasks
An excellent vessel for use in pharmaceutical applications.
133.00€ - 135.00€
Especificaciones
Material | Vidrio |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Sector farmacéutico |
Estilo de cuello | 4 cuellos laterales, 1 central |
Tipo de producto | Matraz de sulfonación |
Junta de toma | CN ST 29/32, SN ST 19/26 |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11817800
|
Witeg™
0 850 032 |
200 ml |
135.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11807800
|
Witeg™
0 850 031 |
100 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Available in either 100 or 200 mL capacities
- With 4 side necks
- Center neck socket ST 29/32
- Side necks socket ST 19/26
Especificaciones
Vidrio | |
4 cuellos laterales, 1 central | |
CN ST 29/32, SN ST 19/26 |
Sector farmacéutico | |
Matraz de sulfonación |