Learn More
Thermo Scientific™ Hidrato de sal sódica de sulfobromoftaleína
24.65€ - 279.76€
CAS | 71-67-0 |
---|---|
Fórmula molecular | C20H8Br4Na2O10S2 |
Peso molecular (g/mol) | 837.99 |
Número MDL | MFCD00150017 |
Clave InChI | GHAFORRTMVIXHS-UHFFFAOYSA-L |
Sinónimo | bromosulfophthalein, sulfobromophthalein, 3h bsp, 3h-bsp, d00ady |
PubChem CID | 102371197 |
ChEBI | CHEBI:63827 |
Nombre IUPAC | disodio; 2-sulfo-4-[4,5,6,7-tetrabromo-1-(4-óxido-3-sulfofenil)-3-oxo-2-benzofuran-1-il]fenolato |
SMILES | C1=CC(=C(C=C1C2(C3=C(C(=C(C(=C3Br)Br)Br)Br)C(=O)O2)C4=CC(=C(C=C4)[O-])S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O)[O-].[Na+].[Na+] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11300558
|
Thermo Scientific™
043878.03 |
1g |
24.65€
1 g |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11310558
|
Thermo Scientific™
043878.06 |
5g |
73.94€
5 g |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11320558
|
Thermo Scientific™
043878.14 |
25g |
279.76€
25 g |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Sulfobromophthalein sodium salt hydrate is a reagent for the quantitative determination of proteins, a dye for liver diagnostics in vitro.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
71-67-0 | |
837.99 | |
GHAFORRTMVIXHS-UHFFFAOYSA-L | |
102371197 | |
disodio; 2-sulfo-4-[4,5,6,7-tetrabromo-1-(4-óxido-3-sulfofenil)-3-oxo-2-benzofuran-1-il]fenolato |
C20H8Br4Na2O10S2 | |
MFCD00150017 | |
bromosulfophthalein, sulfobromophthalein, 3h bsp, 3h-bsp, d00ady | |
CHEBI:63827 | |
C1=CC(=C(C=C1C2(C3=C(C(=C(C(=C3Br)Br)Br)Br)C(=O)O2)C4=CC(=C(C=C4)[O-])S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O)[O-].[Na+].[Na+] |
Especificaciones
Sulfobromophthalein sodium salt hydrate | |
Blanco | |
MFCD00150017 | |
bromosulfophthalein, sulfobromophthalein, 3h bsp, 3h-bsp, d00ady | |
Soluble in water. | |
GHAFORRTMVIXHS-UHFFFAOYSA-L | |
disodio; 2-sulfo-4-[4,5,6,7-tetrabromo-1-(4-óxido-3-sulfofenil)-3-oxo-2-benzofuran-1-il]fenolato | |
102371197 | |
837.98 (Anhydrous) |
71-67-0 | |
C20H8Br4Na2O10S2 | |
14,8954 | |
1g | |
Moisture sensitive | |
C1=CC(=C(C=C1C2(C3=C(C(=C(C(=C3Br)Br)Br)Br)C(=O)O2)C4=CC(=C(C=C4)[O-])S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O)[O-].[Na+].[Na+] | |
837.99 | |
CHEBI:63827 | |
Polvo |
RUO – Research Use Only