Learn More
Alfa Aesar™ Sulfobromophthalein sodium salt hydrate
Marca:  Alfa Aesar™ 043878.06
Detalles adicionales : CAS : 71-67-0 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11310558
  • 68.20€ / 5 g
En stock 1
Añadir a la cesta
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
71-67-0
837.99
GHAFORRTMVIXHS-UHFFFAOYSA-L
102371197
disodium;2-sulfo-4-[4,5,6,7-tetrabromo-1-(4-oxido-3-sulfophenyl)-3-oxo-2-benzofuran-1-yl]phenolate
C20H8Br4Na2O10S2
MFCD00150017
bromosulfophthalein, sulfobromophthalein, 3h bsp, 3h-bsp, d00ady
CHEBI:63827
C1=CC(=C(C=C1C2(C3=C(C(=C(C(=C3Br)Br)Br)Br)C(=O)O2)C4=CC(=C(C=C4)[O-])S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O)[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Sulfobromophthalein sodium salt hydrate
White
71-67-0
MFCD00150017
bromosulfophthalein, sulfobromophthalein, 3h bsp, 3h-bsp, d00ady
C1=CC(=C(C=C1C2(C3=C(C(=C(C(=C3Br)Br)Br)Br)C(=O)O2)C4=CC(=C(C=C4)[O-])S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O)[O-].[Na+].[Na+]
837.99
CHEBI:63827
Powder
Moisture Sensitive
5g
C20H8Br4Na2O10S2
14,8954
GHAFORRTMVIXHS-UHFFFAOYSA-L
disodium;2-sulfo-4-[4,5,6,7-tetrabromo-1-(4-oxido-3-sulfophenyl)-3-oxo-2-benzofuran-1-yl]phenolate
102371197
837.98 (Anhydrous)
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)