missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sulfobromophthalein Sodium Salt Crystalline MP Biomedicals

Catalog Number p-3179217
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
71-67-0
C20H8Br4Na2O10S2
837.99
MFCD00150017
GHAFORRTMVIXHS-UHFFFAOYSA-L
bromosulfophthalein, sulfobromophthalein, 3h bsp, 3h-bsp, d00ady
102371197
CHEBI:63827
[Na+].[Na+].OC1=CC=C(C=C1S([O-])(=O)=O)C1(OC(=O)C2=C(Br)C(Br)=C(Br)C(Br)=C12)C1=CC=C(O)C(=C1)S([O-])(=O)=O
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
71-67-0
C20H8Br4Na2O10S2
837.99
MFCD00150017
GHAFORRTMVIXHS-UHFFFAOYSA-L
bromosulfophthalein, sulfobromophthalein, 3h bsp, 3h-bsp, d00ady
102371197
CHEBI:63827
[Na+].[Na+].OC1=CC=C(C=C1S([O-])(=O)=O)C1(OC(=O)C2=C(Br)C(Br)=C(Br)C(Br)=C12)C1=CC=C(O)C(=C1)S([O-])(=O)=O
Nombre del producto químico o material Sulfobromophthalein Sodium Salt
Cantidad 5 g
Nombre IUPAC Disodio;2-sulfo-4-[4,5,6,7-tetrabromo-1-(4-oxido-3-sulfofenil)-3-oxo-2-benzofuran-1-il]fenolato
Formula Weight (peso de la fórmula) 838
Forma física cristalino/a/s
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'