Learn More
Hidrato sódico de sulfobromoftaleína, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-194366
193.34 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
123359-42-2
C20H8Br4Na2O10S2
837.99
MFCD16556312
GHAFORRTMVIXHS-UHFFFAOYSA-L
disodium 2-hydroxy-5-1z-4-oxo-3-sulfonatocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene 2,3,4,5-tetrabromo-6-carboxyphenyl methyl benzenesulfonate tetrahydrate
16211419
disodio; 2-hidroxi-5-[(E)-(4-oxo-3-sulfonatociclohexa-2,5-dien-1-ilideno)-(2,3,4,5-tetrabromo-6-carboxifenil)metil]bencenosulfonato
[Na+].[Na+].OC1=CC=C(C=C1S([O-])(=O)=O)C1(OC(=O)C2=C1C(Br)=C(Br)C(Br)=C2Br)C1=CC=C(O)C(=C1)S([O-])(=O)=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
123359-42-2
C20H8Br4Na2O10S2
837.99
MFCD16556312
GHAFORRTMVIXHS-UHFFFAOYSA-L
disodium 2-hydroxy-5-1z-4-oxo-3-sulfonatocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene 2,3,4,5-tetrabromo-6-carboxyphenyl methyl benzenesulfonate tetrahydrate
16211419
disodio; 2-hidroxi-5-[(E)-(4-oxo-3-sulfonatociclohexa-2,5-dien-1-ilideno)-(2,3,4,5-tetrabromo-6-carboxifenil)metil]bencenosulfonato
[Na+].[Na+].OC1=CC=C(C=C1S([O-])(=O)=O)C1(OC(=O)C2=C1C(Br)=C(Br)C(Br)=C2Br)C1=CC=C(O)C(=C1)S([O-])(=O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Sulfobromophthalein sodium hydrate
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 837.76
Porcentaje de pureza ≥95%
Forma física Polvo cristalino